포장
pkg of 1 ea (1 g)
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
general analytical
저장 온도
15-25°C
일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) is a certified spectroscopic standard for the correction of the relative intensity of Raman spectra obtained with instruments employing 532 nm laser excitation. A unit of SRM 2242aconsists of an optical glass slide that emits a broadband luminescence spectrum when excited at 532 nm. This SRMis approximately 10 mm in width × 10 mm in length × 1.65 mm in thickness, with both surfaces optically polished, and furnished with two mounts.
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.