주요 문서
NIST199
Silica brick
NIST SRM 199
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Quality Level
포장
pkg of 45 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Standard Reference Material (SRM) consist of approximately 45 g of silica brick powder. SRM 199_cert SRM 199 _SDS
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)