주요 문서
NIST1595A
Tripalmitin
new
NIST®SRM®595A
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol tris(hexadecanoate), Glyceryl tripalmitate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)14COOCH2]2CHOCO(CH2)14CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
807.32
Beilstein:
1811188
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
포장
pkg of 2 g
mp
66-67 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A unit of SRM 1595a consists of one bottle containing approximately 2 g of high purity tripalmitin powder.SRM 1595A_cert SRM 1595A _SDS
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)