추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC MBAS1000-100
농도
in H2O
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)