주요 문서
IRMM541
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
discs, 15 mm diameter
분석 메모
For more information please see:
IRMM541
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)