주요 문서
IRMM532B
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
동의어(들):
Aluminum alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
IRMM532B
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)