주요 문서
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
동의어(들):
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
IRMM®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
for more information see:
IRMM359
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)