F0125
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
동의어(들):
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
300.35
색상 지수 번호:
37175
Beilstein:
3416889
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
추천 제품
제품명
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ~95%
mp
98-100 °C
solubility
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable