F0120010
Flecainide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-(Aminomethyl)piperidine, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
flecainide
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.4854
density
0.9406 g/mL at 25 °C
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI key
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
154.9 °F
Flash Point (°C)
68.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.