주요 문서
ERMEF412
Brown coal (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, fly ash, C, H, N, S, Ca, Hg, K, Mn, Na, Se, V.
분석 메모
For more information please see:
ERMEF412
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)