주요 문서
ERMBF439A
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, blank
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF439A
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)