주요 문서
ERMBF433C
Maize GMO Standard DAS-40278-9
1% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
품질
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
분석 메모
For more information please see:
ERMBF433C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)