주요 문서
ERMBF411C
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0.5% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
동의어(들):
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
품질
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
구성
genetically modified Bt-176 maize, 0.5%
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF411C
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)