주요 문서
ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
동위원소 순도
 26Mg
제조업체/상표
JRC
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
ERMAE638
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)