주요 문서
ERMAD442K
Lambda DNA solution
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
일반 설명
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
분석 메모
For more information please see:
ERMAD442K
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)