주요 문서
ERMAC699
Zearalenone in acetonitrile
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
agriculture
general analytical
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please see:
ERMAC699
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)