추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
white to light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Tspo(24230)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable