추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
according to ASTM® D86
according to ISO 3405
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
응용 분야
petroleum
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.