유통기한
12 mo. at 8‑25 °C
특징
ready-to-use
포장
box of 10 bottles
저장 조건
(Tightly closed)
파라미터
450 mL filling volume
보틀(bottle) 용량
500 mL
용량
2 mL
색상
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
적합성
Brettanomyces/Dekkera spp.
일반 설명
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
애플리케이션
SGQ + Broth in flasks are used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
성분
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
기타 정보
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.