주요 문서
CAN1002
Supelco
Ethylene Oxide in DMA
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352119
NACRES:
NA.21
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 1.2 ML
저장 온도
2-30°C
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
147.2 °F
Flash Point (°C)
64 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)