추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftriaxone
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
InChI key
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객