BP779
Sulfasalazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl}azo}benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, Salicylazosulfapyridine
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfasalazine
양식
crystalline
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChI key
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
유전자 정보
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.