BP371
Paracetamol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
acetaminophen, paracetamol
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
168-172 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객