주요 문서
BCR700
Organic-rich soil following harmonised EDTA and acetic acid extraction (extractable trace elements)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please see:
BCR700
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)