주요 문서
BCR486
Purified human alfafoetoprotein (protein mass)
BCR®, certified reference material
동의어(들):
Human alfafoetoprotein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
clinical
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR486
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)