추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
BCR414
BCR414
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객