주요 문서
BCR402
White clover (trace elements)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
BCR402
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Selenium (Se)
Matrix Group: Botanicals
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
ERMBC381
Rye flour