주요 문서
BCR152
Dibenz[a,i]acridine
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
Beilstein:
209225
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
InChI key
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR152
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)