주요 문서
BCR115
Animal feed (OCP′s)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please see:
BCR115
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Matrix Group: Animal Feed
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)