주요 문서
BCR113
Potassium chloride fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제품명
Potassium chloride fertilizer (elemental composition), BCR®, certified reference material
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
agriculture
environmental
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
BCR113
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)