BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
동의어(들):
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
disc
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
SMILES string
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
분석 메모
For more information please see:
BCR059A
BCR059A
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.