주요 문서
A-2045-040
TOC-Calibration Kit
25 mg TOC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
제조업체/상표
Altus
기술
TOC: suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination
애플리케이션
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1