A0700000
Amobarbital sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Amobarbital sodium salt, 5-Ethyl-5-isoamylbarbituric acid, Amytal
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
amobarbital
제조업체/상표
EDQM
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na].CCC1(CCC(C)C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
InChI key
URLVKOXOUJHSEB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.