분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
품질
for the detection of urea
불순물
~1% xanthone
mp
123-128 °C
127-128 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
InChI key
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Xanthydrol may be used as a derivatization agent for the following:
- Analysis of urea in urine and wine samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
- Analysis of trace levels of carbamate pesticides in surface water by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
기타 정보
Reagent for the determination of urea
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.