95437
L-Cysteine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분석물 화학적 분류
amino acids, peptides, proteins
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 1.5
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.