구성
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
87-150 °C ((decomposition))
작용기
phosphine
SMILES string
CC(P(c1cccc1)C(C)(C)C)(C)C.CC(P(c2cccc2)C(C)(C)C)(C)C.NC3=C(C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3.[Fe]
InChI
1S/2C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
AGXLTHQKOWPGBX-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
기타 정보
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.