반응 적합성
reagent type: linker
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C12H18N2.2ClH/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-5-7-14-8-6-10;;/h1-4,10,14H,5-9,13H2;2*1H
InChI key
VBWHHONSCAVPOS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
기타 정보
법적 정보
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.