About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22O3PRh
CAS Number:
Molecular Weight:
492.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
mp
200-204 °C
SMILES string
[Rh].P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=[C]
InChI
1S/C18H15P.C5H7O2.CO.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4(6)3-5(2)7;1-2;/h1-15H;3H,1-2H3;;/q;-1;;
InChI key
ZETXURAVPSJSPU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
ROPAC is a homogeneous catalyst useful for carbonylation, hydroformylation, and hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.