주요 문서
908789
Sigma-Aldrich
HS425
Umicore
동의어(들):
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H54N2OSi2Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
770.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.22
양식
powder
mp
202-206 °C
애플리케이션
Umicore HS425 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)