900640
1,4-Dioxane
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
동의어(들):
1,4-Dioxane ZerO2®, Degassed and low oxygen 1,4-dioxane, Diethylene oxide, Dioxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
102551
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.21
bp:
100-102 °C (lit.)
vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
추천 제품
Grade
ZerO2®
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
356 °F
품질
anhydrous
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.003% water
water
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
법적 정보
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객