주요 문서
900521
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
동의어(들):
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
bp:
132 °C (lit.)
vapor pressure:
11.8 mmHg ( 25 °C)
Grade
ZerO2®
Quality Level
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
1178 °F
품질
anhydrous
expl. lim.
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.005% water
water
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
법적 정보
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1