About This Item
Linear Formula:
CH3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
bp:
64.7 °C (lit.)
vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객