주요 문서
85427
Supelco
GC Stationary Phase
phase DC-710, bottle of 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
양식
liquid
Quality Level
포장
bottle of 100 mL
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.537
기질 활성군
DC-710 phase
점도
~500 mPa.s, neat(25 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)