주요 문서
80286
Supelco
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6F9N3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.07
Beilstein:
302339
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.313 (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
InChI key
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)