주요 문서
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H29NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
311.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-12,15H,5-8,13-14H2,1-4H3/b10-9-,12-11+/t15-/m1/s1
InChI key
URTBCBICNCMCPB-CWUOWYQYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)