주요 문서
79213
Supelco
1,1′-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol]
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Guaifenesin impurity C (PhEur)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26O7
Molecular Weight:
378.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
guaifenesin
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
InChI key
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)