주요 문서
73875
Supelco
Oxybenzone-(phenyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-methanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-(phenyl-d5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14D5H7O3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
DXGLGDHPHMLXJC-VIQYUKPQSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)