제품 라인
BioUltra
Quality Level
양식
liquid
품질
volumetric
농도
8 M KSCN
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.342 g/mL at 20 °C
1 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
흡수
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
SMILES string
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객