추천 제품
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
작용기
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
376.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
191.6 °C - closed cup