주요 문서
67649
Supelco
Methylmalonic acid
analytical standard
동의어(들):
2-Methylpropanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.09
Beilstein:
1756084
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥98.5% (GC)
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
SMILES string
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)